Stampa…
3-Benzoylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Bromomethyl)phenyl)(phenyl)methanone, [3-(Bromomethyl)phenyl]-phenylmethanone
OR914410-25G OR914410-5G
APOSOR914410-25GEA 304 EUR
APOSOR914410-25G APOSOR914410-5G
3-Benzoylbenzyl bromide
3-Benzoylbenzyl bromide
Formula: C₁₄H₁₁BrO
Peso molecolare: 275.15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044727
CAS Number: 22071-24-5