Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR914405-100G
OR914405-25G
OR914405-5G
APOSOR914405-100GEA
720
EUR
APOSOR914405-100G
APOSOR914405-25G
APOSOR914405-5G
Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Ethyl pyrrolidinoacetate
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Peso molecolare: 157,213 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012085 CAS Number: 22041-19-6 |