Stampa…
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914401-25G OR914401-5G
APOSOR914401-25GEA 509 EUR
APOSOR914401-25G APOSOR914401-5G
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00961860
CAS Number: 31284-89-6