Stampa…
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914384-100G OR914384-500G
APOSOR914384-100GEA 190 EUR
APOSOR914384-100G APOSOR914384-500G
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₅H₆O₃
Peso molecolare: 114,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143315
CAS Number: 4427-96-7