Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914367-100G OR914367-5G OR914367-25G
APOSOR914367-100GEA 278 EUR
APOSOR914367-100G APOSOR914367-5G APOSOR914367-25G
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Formula: C₁₀H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001734
CAS Number: 529-35-1