Stampa…
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914364-100G OR914364-25G
APOSOR914364-100GEA 43 EUR
APOSOR914364-100G APOSOR914364-25G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071577
CAS Number: 5597-50-2