Stampa…
3-Methyl-4-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitro-3-picoline, 4-Nitro-3-methylpyridine
OR914353-25G OR914353-5G
APOSOR914353-25GEA 216 EUR
APOSOR914353-25G APOSOR914353-5G
3-Methyl-4-nitropyridine 98%
3-Methyl-4-nitropyridine
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095084
CAS Number: 1678-53-1