Stampa…
3-Bromo-4-chloroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914348-25G OR914348-100G OR914348-500G
APOSOR914348-25GEA 102 EUR
APOSOR914348-25G APOSOR914348-100G APOSOR914348-500G
3-Bromo-4-chloroaniline 98%
3-Bromo-4-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173905
CAS Number: 823-54-1