Stampa…
1-Isopropoxy-4-nitrobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isopropyl 4-Nitrophenyl Ether
OR914346-25G OR914346-5G
APOSOR914346-25GEA 143 EUR
APOSOR914346-25G APOSOR914346-5G
1-Isopropoxy-4-nitrobenzene 96%
1-Isopropoxy-4-nitrobenzene
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01327671
CAS Number: 26455-31-2