Stampa…
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914344-100G OR914344-25G
APOSOR914344-100GEA 52.9 EUR
APOSOR914344-100G APOSOR914344-25G
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 97%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134493
CAS Number: 5453-67-8