Stampa…
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Phe(3-Br)-OH
OR914325-1G OR914325-5G
APOSOR914325-1GEA 114 EUR
APOSOR914325-1G APOSOR914325-5G
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₄
Peso molecolare: 344,21 g/mol
Punto di fusione: 130…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317710
CAS Number: 82278-73-7