Stampa…
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914307-1G OR914307-5G
APOSOR914307-1GEA 109 EUR
APOSOR914307-1G APOSOR914307-5G
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09040530
CAS Number: 20357-21-5