Stampa…
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid
OR9143-1G OR9143-250MG
APOSOR9143-1GEA 81.5 EUR
APOSOR9143-1G APOSOR9143-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
Peso molecolare: 203,2 g/mol
Punto di fusione: 182…183,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275475
CAS Number: 18735-74-5