Stampa…
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914279-1G OR914279-5G OR914279-10G
APOSOR914279-1GEA 33.5 EUR
APOSOR914279-1G APOSOR914279-5G APOSOR914279-10G
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664008
CAS Number: 101774-27-0