Stampa…
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
OR914272-1G OR914272-5G
APOSOR914272-1GEA 85.8 EUR
APOSOR914272-1G APOSOR914272-5G
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₃
Peso molecolare: 220,0200 g/mol
Punto di fusione: 47…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04035587
CAS Number: 105174-97-8