Stampa…
2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914260-1G OR914260-250MG
APOSOR914260-1GEA 109 EUR
APOSOR914260-1G APOSOR914260-250MG
2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-3-picoline
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,0320 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095063
CAS Number: 374633-37-1