Stampa…
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914253-1G OR914253-5G
APOSOR914253-1GEA 81.6 EUR
APOSOR914253-1G APOSOR914253-5G
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00968939
CAS Number: 101682-68-2