Stampa…

2-Bromo-4,6-dimethylpyridine 98%

Fornitore: Apollo Scientific

OR914244-10G OR914244-1G OR914244-5G
APOSOR914244-10GEA 720 EUR
APOSOR914244-10G APOSOR914244-1G APOSOR914244-5G
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082591
CAS Number: 4926-26-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR