Stampa…
2-Ethylthiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914220-1G OR914220-25G OR914220-5G
APOSOR914220-1GEA 125 EUR
APOSOR914220-1G APOSOR914220-25G APOSOR914220-5G
2-Ethylthiazole 97%
2-Ethylthiazole
Formula: C₅H₇NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085193
CAS Number: 15679-09-1