Stampa…
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914215-1G OR914215-5G
APOSOR914215-1GEA 87 EUR
APOSOR914215-1G APOSOR914215-5G
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 98%
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834807
CAS Number: 13627-49-1