Stampa…
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914214-10G OR914214-1G OR914214-5G
APOSOR914214-10GEA 502 EUR
APOSOR914214-10G APOSOR914214-1G APOSOR914214-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile
Formula: C₇H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00720189
CAS Number: 4651-94-9