Stampa…
8-Amino-2-methylquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914209-100G OR914209-25G
APOSOR914209-100GEA 427 EUR
APOSOR914209-100G APOSOR914209-25G
8-Amino-2-methylquinoline 98%
8-Amino-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023998
CAS Number: 18978-78-4