Stampa…
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: cycl-Isopropylidene Cyclopropane-1,1-dicarboxylate, Cyclopropane-1,1-dicarboxylic Acid cycl-Isopropylidene Ester
OR914205-100G OR914205-25G OR914205-5G
APOSOR914205-100GEA 499 EUR
APOSOR914205-100G APOSOR914205-25G APOSOR914205-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Formula: C₈H₁₀O₄
Peso molecolare: 170,16 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042796
CAS Number: 5617-70-9