Stampa…
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914202-1G OR914202-5G
APOSOR914202-1GEA 24.4 EUR
APOSOR914202-1G APOSOR914202-5G
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669550
CAS Number: 90221-55-9