Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914196-25G OR914196-100G OR914196-500G
APOSOR914196-25GEA 59.7 EUR
APOSOR914196-25G APOSOR914196-100G APOSOR914196-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001820
CAS Number: 4421-08-3