1,4-Dichloroisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914185-10G
OR914185-1G
OR914185-5G
APOSOR914185-10GEA
281
EUR
APOSOR914185-10G
APOSOR914185-1G
APOSOR914185-5G
1,4-Dichloroisoquinoline 98%
1,4-Dichloroisoquinoline
Formula:
C₉H₅Cl₂N Peso molecolare: 198,0500 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664199 CAS Number: 15298-58-5 |