1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914166-1G
OR914166-250MG
APOSOR914166-1GEA
597
EUR
APOSOR914166-1G
APOSOR914166-250MG
1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00296976 CAS Number: 71257-38-0 |