2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1,2,3,4-Tetrahydro-4-quinolinone hydrochloride
OR914157-10G
OR914157-1G
OR914157-5G
APOSOR914157-10GEA
346
EUR
APOSOR914157-10G
APOSOR914157-1G
APOSOR914157-5G
2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride 97%
2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride
Formula:
C₉H₁₀ClNO Peso molecolare: 183,6400 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052533 CAS Number: 71412-22-1 |