Stampa…
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]aniline
OR9141-1G OR9141-5G
APOSOR9141-1GEA 82.9 EUR
APOSOR9141-1G APOSOR9141-5G
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 95%
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,2144 g/mol
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06660785
CAS Number: 56643-85-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III