Stampa…
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
OR914027-1G OR914027-5G
APOSOR914027-1GEA 125 EUR
APOSOR914027-1G APOSOR914027-5G
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
Formula: C₇H₁₀O₃
Peso molecolare: 142,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114347
CAS Number: 130312-01-5