Stampa…
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]aniline
OR9140-1G OR9140-250MG
APOSOR9140-1GEA 357 EUR
APOSOR9140-1G APOSOR9140-250MG
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,22 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07801129
CAS Number: 120107-85-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III