Stampa…
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR913926-1G OR913926-250MG OR913926-5G
APOSOR913926-1GEA 178 EUR
APOSOR913926-1G APOSOR913926-250MG APOSOR913926-5G
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113693
CAS Number: 734529-57-8