Stampa…
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
OR9139-1G OR9139-250MG
APOSOR9139-1GEA 156 EUR
APOSOR9139-1G APOSOR9139-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Formula: C₈H₈N₄
Peso molecolare: 160,1759 g/mol
Punto di fusione: 102…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271899
CAS Number: 176032-78-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III