Stampa…
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
OR913786-10G OR913786-1G OR913786-5G
APOSOR913786-10GEA 396 EUR
APOSOR913786-10G APOSOR913786-1G APOSOR913786-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460918
CAS Number: 14590-53-5