Stampa…
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913782-1G OR913782-250MG
APOSOR913782-1GEA 473 EUR
APOSOR913782-1G APOSOR913782-250MG
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol 97%
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol
Formula: C₅H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671566
CAS Number: 70423-38-0