Stampa…
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (S)-(-)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
OR913779-10G OR913779-1G OR913779-5G
APOSOR913779-10GEA 267 EUR
APOSOR913779-10G APOSOR913779-1G APOSOR913779-5G
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
Peso molecolare: 172,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077831
CAS Number: 15914-84-8