(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-alpha-Methyl-4-pyridinemethanol, (R)-1-(4-Pyridyl)ethanol, (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine, (R)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
OR913596-1G
OR913596-250MG
APOSOR913596-1GEA
104
EUR
APOSOR913596-1G
APOSOR913596-250MG
(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol 97%
(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,155 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077865 CAS Number: 27854-88-2 |