Stampa…
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
OR913588-1G OR913588-5G
APOSOR913588-1GEA 87.3 EUR
APOSOR913588-1G APOSOR913588-5G
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024537
CAS Number: 14804-39-8