Stampa…
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913571-10G OR913571-1G OR913571-5G
APOSOR913571-10GEA 454 EUR
APOSOR913571-10G APOSOR913571-1G APOSOR913571-5G
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine 98%
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864530
CAS Number: 6627-60-7