Stampa…
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Aminomethyl)cyclohexanone, N-BOC protected, tert-Butyl ((4-oxocyclohexyl)methyl)carbamate, 4-N-Boc-aminomethyl-cyclohexanone
OR913549-1G OR913549-5G
APOSOR913549-1GEA 109 EUR
APOSOR913549-1G APOSOR913549-5G
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Peso molecolare: 227,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839885
CAS Number: 809273-70-9