Stampa…
2-Methyl-3-(methylthio)furan 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913430-10G OR913430-25G OR913430-5G
APOSOR913430-10GEA 285 EUR
APOSOR913430-10G APOSOR913430-25G APOSOR913430-5G
2-Methyl-3-(methylthio)furan 95%
2-Methyl-3-(methylthio)furan
Formula: C₆H₈OS
Peso molecolare: 128,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701635
CAS Number: 63012-97-5