trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913416-10G
OR913416-25G
OR913416-5G
APOSOR913416-10GEA
50.9
EUR
APOSOR913416-10G
APOSOR913416-25G
APOSOR913416-5G
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formula:
C₈H₁₈N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671528 CAS Number: 87583-89-9 |