Stampa…
4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR913383-10G OR913383-1G OR913383-5G
APOSOR913383-10GEA 967 EUR
APOSOR913383-10G APOSOR913383-1G APOSOR913383-5G
4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
4-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,2050 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03004838
CAS Number: 33311-29-4