Stampa…
4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913381-100MG OR913381-1G OR913381-250MG
APOSOR913381-100MGEA 183 EUR
APOSOR913381-100MG APOSOR913381-1G APOSOR913381-250MG
4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
4-Butylpiperidine hydrochloride
Formula: C₉H₂₀ClN
Peso molecolare: 177,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025421
CAS Number: 372195-85-2