Stampa…
(6-Methoxy-pyridin-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913313-1G OR913313-250MG
APOSOR913313-1GEA 0 EUR
APOSOR913313-1G APOSOR913313-250MG
(6-Methoxy-pyridin-2-yl)methanol 95%
(6-Methoxy-pyridin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235128
CAS Number: 63071-12-5