(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-tert-Butyl (2-oxopiperidin-3-yl)carbamate, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one, 3-BOC protected
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₃ Punto di fusione: 100…103 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08166304 CAS Number: 92235-39-7 |