Stampa…
3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913296-1G OR913296-250MG
APOSOR913296-1GEA 193 EUR
APOSOR913296-1G APOSOR913296-250MG
3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
3-Acetyl-6-methoxyindole
Formula: C11H11NO2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062615
CAS Number: 99532-52-2