Stampa…
Gabexate mesylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]benzoic acid ethyl ester Mesylate, Ethyl 4-((6-guanidinohexanoyl)oxy)benzoate methanesulphonate, Gabexate Methanesulphonate
OR913282-1G OR913282-5G
APOSOR913282-1GEA 69.8 EUR
APOSOR913282-1G APOSOR913282-5G
Gabexate mesylate 98%
Gabexate mesylate
Formula: C₁₆H₂₃N₃O₄·CH₃SO₃H
Peso molecolare: 417,5 g/mol
Punto di fusione: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00210299
CAS Number: 56974-61-9