Stampa…
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913281-1G OR913281-5G
APOSOR913281-1GEA 64.4 EUR
APOSOR913281-1G APOSOR913281-5G
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782089
CAS Number: 64483-69-8