Stampa…
6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Iodopyridin-2-amine
OR913273-1G OR913273-250MG OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA 114 EUR
APOSOR913273-1G APOSOR913273-250MG APOSOR913273-5G
6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
6-Iodopyridin-2-ylamine
Formula: C₅H₅IN₂
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di fusione: 109…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07779511
CAS Number: 88511-25-5